ContactUsLinkComponent
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3), weiß ≥97%, Pulver
  02EFC05591
 :  
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3), weiß ≥97%, Pulver
  02EFC05591
 :  
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :550.09 g/mol
 :H302-H371,
 :GHS07
 :GHS08
 :19817-92-6
 :C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
 :MFCD00044310