Allzweckthermometer
Soil thermometer, 0…+80 °C
Artikelnr. 763-0411
Marketsource
Anbieter: MOLLER THERM
Springe zu:
Product Details & Documents
Housing made of plastic. Gradation −5 to 65 °C.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Soil thermometer
- Messbereich:0…+80 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.