ContactUsLinkComponent
Prontosil 200 C30 HPLC Column
Prontosil 200 C30 HPLC Column
Catalog # MAISPR25.30.S3046
Supplier:  DR MAISCH
Prontosil 200 C30 HPLC Column
Catalog # MAISPR25.30.S3046
Supplier:  DR MAISCH
Specifications
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,6 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    200 Å
  • Länge:
    300 mm
  • Endcapped:
    Nein
  • Surface area:
    200 m²/g
  • Kohlenstoffbelastung:
    20%
  • Phase:
    C30
  • VE:
    1