AuftragsverfolgungKontakt
MicroGenesis Mopp
MicroGenesis Mopp
MicroGenesis Moppgestell, blau, 100×440 mm (4×17.5"), PP
Catalog # CONTMGMP0009
Supplier:   CONTEC
MicroGenesis Mopp
Catalog # CONTMGMP0009
Supplier:  CONTEC
MicroGenesis Mopp
MicroGenesis Moppgestell, blau, 100×440 mm (4×17.5"), PP
Price
261,00 €
Log in for availability
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Einweg-Mopppads aus Mikrofaser.
  • Die synthetische Konstruktion ist mit gängigen Desinfektionsmitteln wie Quats, Peroxiden und Bleichmitteln kompatibel
  • Ein neues Pad für jede Verwendung vereinfacht die Qualitätskontrolle, Bestands- und Platzverwaltung ohne das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Kompatibel mit der meisten vorhandenen Hardware
MicroGenesis Mopp: Das zu 100% synthetische Einweg-Mikrofaser-Mopppad entfernt effektiv feine Partikel und große Ablagerungen vom Boden und sorgt so für ein hervorragendes Entfernen sichtbarer Verunreinigungen. Konzipiert für den nassen oder trockenen Einsatz für die allgemeine Gebäudereinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 8 und höher. Es ist mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln kompatibel, darunter Quats, Peroxide und Bleichmittel. Diese synthetischen Pads sind so konzipiert, dass sie eine gleichmäßige Oberflächenabdeckung bieten.
Specifications
  • Bezeichnung:
    MicroGenesis Moppgestell, blau
  • Abmessungen:
    100×440 mm (4×17.5")
  • Material:
    PP