ContactUsLinkComponent
Vertebrae with disc herniation
Artikelnr. 763-0085
Lieferant:  3B Scientific
undefined
Vertebrae with disc herniation
Artikelnr. 763-0085
Lieferant:  3B Scientific
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Lumbar spinal column with disc
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
With both lateral and distal disc herniation between the 4th and 5th lumbar vertebra. Two interchangeable discs and vertebrae in life size. On stand.