ContactUsLinkComponent
[EN]CARTRIDGE PUMP W/STEPPER 4CHAN 1 * 1 ST
  MFLX07519-90
ISO9001
undefined
[EN]CARTRIDGE PUMP W/STEPPER 4CHAN 1 * 1 ST
  MFLX07519-90
ISO9001
  • Maximale Durchflussrate:
    160
  • Leistung:
    24 VDC
  • Genauigkeit:
    ±1 %
  • Steuertyp:
    Digitale Schrittsteuersignale
  • Max. Druck:
    1,5 bar (22,5 psi)
  • Anzahl der Kanäle:
    4
  • Pump series:
    Ismatec®
  • Bezeichnung:
    Ismatec® 4-Kanal-Kassettenpumpenkopf mit Schrittmotor
  • Höhe:
    124 mm
  • Länge:
    90 mm
  • Modell:
    MFLX07519-90
  • Duty cycle:
    Kontinuierlich
  • Max. flow rate per channel:
    38 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    0,0052 ml/min
  • Min. RPM:
    160
  • Open-head sensor:
    Nein
  • Remote I/O:
    Pro Schrittmotorantrieb
  • Tubing sizes accepted:
    Drei-Stopp 0,13 mm int.-Ø bis 3,17 mm int.-Ø
  • Antrieb:
    1,8° Schrittmotor 0,9 A
  • Anzahl der Rollen:
    12
  • VE:
    1
  • Pumpenkopf:
    MC/CA-Kassette
  • Breite:
    116 mm
  • Max. RPM:
    1
Vielseitige Mehrkanal-Peristaltikpumpen für die Tafelmontage sorgen für synchrone und wiederholbare Durchflussergebnisse über vier Kanäle.
  • Das 12-Rollen-Design minimiert die Pulsation
  • Click-N-Go-Kassetten verfügen über eine federbelastete Okklusion zum schnellen Schlauchwechsel
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
  • Der Schrittmotor ermöglicht präzise Wiederholungs- und schnelle Dosieranwendungen
Masterflex-Pumpensysteme für die Tafelmontage zeichnen sich durch die Flexibilität der peristaltischen Pumpentechnologie aus und sind für die einfache Integration in Schalttafeln für Flüssigkeitstransferanwendungen konzipiert.
Diese Pumpen zur Tafelmontage verfügen über Ismatec®-Mehrkanal-Pumpenköpfe für einen gleichmäßigen und pulsationsarmen Durchfluss. Das System bietet vier gleichzeitige Strömungskanäle und verfügt über ein 12-Rollen-Pumpenkopfdesign für geringe Reibung und sanften Betrieb. Der Schrittmotor sorgt für eine präzise Flüssigkeitszufuhr bei kompakter Stellfläche.
Zur Verwendung mit einer Vielzahl von Ismatec® 3-Stopp-Schlauchsatzformulierungen, um Ihren Anforderungen an Durchflussrate, chemische Kompatibilität und Flüssigkeitskonformität gerecht zu werden.
 : ROHS, REACH, ISO9001.
 : Bestellen Sie die Drei - Stopp-Schlauchgröße und Formulierung passend zu Ihrer Anwendung (wird separat verkauft). Anpassbare Optionen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem technischen Support.
 : Enthält Pumpenantrieb, Schlauchkassetten und Pumpenkopf.
  • Maximale Durchflussrate:
    160
  • Leistung:
    24 VDC
  • Genauigkeit:
    ±1 %
  • Steuertyp:
    Digitale Schrittsteuersignale
  • Max. Druck:
    1,5 bar (22,5 psi)
  • Anzahl der Kanäle:
    4
  • Pump series:
    Ismatec®
  • Bezeichnung:
    Ismatec® 4-Kanal-Kassettenpumpenkopf mit Schrittmotor
  • Höhe:
    124 mm
  • Länge:
    90 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    MFLX07519-90
  • Duty cycle:
    Kontinuierlich
  • Max. flow rate per channel:
    38 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    0,0052 ml/min
  • Min. RPM:
    160
  • Open-head sensor:
    Nein
  • Remote I/O:
    Pro Schrittmotorantrieb
  • Tubing sizes accepted:
    Drei-Stopp 0,13 mm int.-Ø bis 3,17 mm int.-Ø
  • Antrieb:
    1,8° Schrittmotor 0,9 A
  • Anzahl der Rollen:
    12
  • VE:
    1
  • Pumpenkopf:
    MC/CA-Kassette
  • Breite:
    116 mm
  • Max. RPM:
    1