Research® plus 4-Pack mit epT.I.P.S.® BioBased
Artikelnr. EPPE3123000.950
Lieferant: EPPENDORF
Spezifikationen
- Bezeichnung:Eppendorf Research® plus, 4er-Pack-Set mit BioBased epT.I.P.S.® Pipettenspitzen
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Dieses praktische Set bietet sichere, ergonomische und leichte Pipetten sowie eine Fülle hochwertiger Filterspitzen aus biobasiertem Material (außer Filter). Das Paket enthält 4 Eppendorf Research® plus-Pipetten und 3840 passende ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased-Spitzen, die einen Volumenbereich von 0,1 bis 1000 μl abdecken.
- Eppendorf Research® plus-Pipetten sind für ihre hohe Zuverlässigkeit sowie ihr leichtes und ergonomisches Design bekannt und gehören daher zur Standardausrüstung in Tausenden von Laboren weltweit
- Das Set besteht aus 4 mit ACT gekennzeichneten Einkanal-Volumenvarianten und einem großen Vorrat an sterilen Filterspitzen
- Ideal für Labore, die sich mit sensiblen mikro- oder molekularbiologischen Anwendungen befassen
- In diesem Paket sind hochwertige ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased Filterpipettenspitzen enthalten, die vollständig aus einem innovativen biobasierten Polymer (mit Ausnahme des Filters) hergestellt sind und den produktbezogenen CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren und so zu einer nachhaltigeren Laborumgebung beitragen, ohne bei experimentellen Ergebnissen Kompromisse einzugehen
- Die Spitzen sind zertifiziert frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren und gewährleisten eine optimale Leistung bei PCR-Anwendungen
Delivery: Inklusive 4 Pipetten, 3840 Pipettenspitzen, 4 Pipettenspitzenboxen und ein Kugelschreiber:
Eppendorf™ Research™ plus 1-Kanal dunkelgraue Pipette mit variablem Volumen 0,1 bis 2,5 μl
Eppendorf™ Research™ plus 1-Kanal gelbe Pipette mit variablem Volumen 2 bis 20 μl
Eppendorf™ Research™ plus 1-Kanal gelbe Pipette mit variablem Volumen 20 bis 200 μl
Eppendorf™ Research™ plus 1-Kanal blaue Pipette mit variablem Volumen 100 bis 1000 μl
ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 0,1 bis 10 μl M, 40 mm, mittelgrau, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Schalen×96 Spitzen)
ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 2 bis 20 μl, 53 mm, gelb, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Schalen×96 Spitzen)
ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 2 bis 200 μl, 55 mm, gelb, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Schalen×96 Spitzen)
ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 50 bis 1000 μl, 76 mm, blau, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Schalen×96 Spitzen)
3× epT.I.P.S.™ Box 2.0 (leere Box für 10 bis 300 μl)
1× epT.I.P.S.™ Box 2.0 (leere Box für 1000 bis 1250 μl)
1× Eppendorf™ Pipettenstift
Eppendorf™ Research™ plus 1-Kanal dunkelgraue Pipette mit variablem Volumen 0,1 bis 2,5 μl
Eppendorf™ Research™ plus 1-Kanal gelbe Pipette mit variablem Volumen 2 bis 20 μl
Eppendorf™ Research™ plus 1-Kanal gelbe Pipette mit variablem Volumen 20 bis 200 μl
Eppendorf™ Research™ plus 1-Kanal blaue Pipette mit variablem Volumen 100 bis 1000 μl
ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 0,1 bis 10 μl M, 40 mm, mittelgrau, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Schalen×96 Spitzen)
ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 2 bis 20 μl, 53 mm, gelb, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Schalen×96 Spitzen)
ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 2 bis 200 μl, 55 mm, gelb, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Schalen×96 Spitzen)
ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 50 bis 1000 μl, 76 mm, blau, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Schalen×96 Spitzen)
3× epT.I.P.S.™ Box 2.0 (leere Box für 10 bis 300 μl)
1× epT.I.P.S.™ Box 2.0 (leere Box für 1000 bis 1250 μl)
1× Eppendorf™ Pipettenstift