Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid 96%
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid 96%
APOSOR4108-250MG
:
Apollo Scientific
:
4-Methoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid 96%
APOSOR4108-250MG
:
Apollo Scientific
:
Packung:
Bottle
VE:
250 mg
Seq:
2590
:
:
187 - 190 °C
:
180.01 g/mol
:
GHS07
:
246023-54-1
:
C₉H₁₃BO₃
:
MFCD06801676
:
187…190 °C