ContactUsLinkComponent
Reizend
4-Amino-5-(2-furyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Artikelnr. APOSOR928166-1G
Lieferant:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
Reizend
4-Amino-5-(2-furyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Artikelnr. APOSOR928166-1G
Lieferant:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g
  • Seq:
    3047
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :182.2 g/mol
Schmelzpunkt:205 - 206 °C
 :GHS07
CAS-Nummer:80809-38-7
Formel:C₆H₆N₄OS
MDL-Nummer:MFCD03044388
Schmelzpunkt:205…206 °C