Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
2,3-Dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
2,3-Dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
2,3-Dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
APOSOR01746-5G
:
Apollo Scientific
:
2,3-Dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
APOSOR01746-5G
:
Apollo Scientific
:
Packung:
Bottle
VE:
5 g
Seq:
3173
:
:
202.21 g/mol
:
GHS07
:
17635-26-6
:
C₁₁H₁₀N₂O₂
:
MFCD02575516