Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glasflasche, 100 mL
Artikelnr. R010
Anbieter: G-Biosciences
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Artikelnr. R010
Anbieter: G-Biosciences
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)