ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Pyridin 2.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Artikelnr. 48305-U
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Organischer Referenzstandard, Pyridin 2.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Artikelnr. 48305-U
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    2000 μg/ml in methanol
  • VE:
    1
  • Normen:
    Certified reference material
  • CAS Nr.:
    110-86-1
  • Bezeichnung:
    Pyridin 2.000 µg/ml in Methanol
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Flammpunkt:
    11 °C
Spezifikationen
Über diesen Artikel
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311