AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity Sensor, Smartec CLD18 | Avantor
Conductivity Sensor, Smartec CLD18
Conductivity sensor, Smartec CLD18, stainless steel housing, IP 69, NEMA6P (body), Tri-clamp ISO 2852 50,8 mm
Artikelnr. ENDRCLD18-1014/0
Anbieter:   Endress+Hauser
Conductivity Sensor, Smartec CLD18
Artikelnr. ENDRCLD18-1014/0
Anbieter:  Endress+Hauser
Conductivity Sensor, Smartec CLD18
Conductivity Sensor, Smartec CLD18
Conductivity sensor, Smartec CLD18, stainless steel housing, IP 69, NEMA6P (body), Tri-clamp ISO 2852 50,8 mm
Preis
2 470,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Compact conductivity system for hygienic applications.
  • The compact design allows installation in narrow pipes without obstructing the flow
  • Effortlessly integrates into your plant infrastructure with the optional IO-Link protocol
  • The product's unique hygienic design prevents contamination, has 3-A approval and complies with EG regulations 2023/2006 and 1935/2004
  • Designed for cleaning-in-place (CIP)
Bestellinformation: For optional items or more information, contact your Avantor representative.
Lieferumfang: CLD18 compact conductivity system.
Spezifikationen
  • Anschluss:
    Tri-clamp ISO 2852 50,8 mm
  • Bezeichnung:
    Conductivity sensor, Smartec CLD18, stainless steel housing, IP 69, NEMA6P (body)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.