ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, p-Kresol 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Organischer Referenzstandard, p-Kresol 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 40252-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, p-Kresol 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 40252-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1
  • Normen:
    Certified reference material, 5000 mug/ml in methanol
  • CAS Nr.:
    106-44-5
  • Bezeichnung:
    p-Kresol 5.000 µg/ml in Methanol
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    4-Methylphenol solution; p-Cresol solution
  • Formel:
    C₇H₈O
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS06, GHS08
Caution: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311