ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, o-Kresol 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Organischer Referenzstandard, o-Kresol 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 40250-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, o-Kresol 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 40250-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    95-48-7
  • Bezeichnung:
    o-Cresol 5,000 µg/ml in methanol
  • Formel:
    C₇H₈O