ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 1,1-Dichlorethylen 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Artikelnr. SUPL40027
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Organischer Referenzstandard, 1,1-Dichlorethylen 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Artikelnr. SUPL40027
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    75-35-4
  • Bezeichnung:
    1,1-Dichlorethylen 1.000 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₂H₂Cl₂
  • Bezeichnung:
    1,1-Dichloroethylene