Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Lecithin aus Eigelb
Lecithin aus Eigelb
Lecithin aus Eigelb
Catalog # ROTH7514.1
Supplier:
Roth Carl
CAS Number:
Expand image
Lecithin aus Eigelb
Catalog # ROTH7514.1
Supplier:
Roth Carl
CAS Number:
Specifications
Packung:
Glass bottle for solids
VE:
25 g
Seq:
3308
Specifications
About this item
Product Details
:
EINECS:
297-639-2
CAS Number:
93685-90-6
MDL Number:
MFCD00131449
Product Details