Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Proteine und Peptide
Recombinant CHO Phospholipase B- like 2 Protein (PLBL2) [HIS]
Recombinant CHO Phospholipase B- like 2 Protein (PLBL2) [HIS]
Recombinant CHO Phospholipase B- like 2 Protein (PLBL2) [HIS]
Catalog # 1582716.
Supplier:
USP
CAS Number:
Expand image
Recombinant CHO Phospholipase B- like 2 Protein (PLBL2) [HIS]
Catalog # 1582716.
Supplier:
USP
CAS Number:
Specifications
VE:
100 µl
Form:
Liquid
Farbe:
Colourless
Specifications
About this item
Product Details
Product Details