ContactUsLinkComponent
Cyanine 5.5 bissuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy5.5® bisNHS ester]
Artikelnr. AATB285
Lieferant:  AAT Bioquest
CAS-Nummer:  
undefined
Cyanine 5.5 bissuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy5.5® bisNHS ester]
Artikelnr. AATB285
Lieferant:  AAT Bioquest
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1 mg
  • Seq:
    2070
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :1311.56 g/mol