Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
PE-Cy5.5 Tandem
PE-Cy5.5 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
PE-Cy5.5 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Irritant
PE-Cy5.5 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Catalog # AATB2581
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
Irritant
PE-Cy5.5 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Catalog # AATB2581
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Specifications
Packung:
Plastic bottle
VE:
1 mg
Seq:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
:
240000 g/mol
ADR:
5,II
:
GHS07
Product Details