Tide Quencher™ 2 amine, Tide Quencher™ fluoreszierende Probe
Artikelnr. AATB2202
Lieferant: AAT Bioquest
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:5 mg
- Seq:2210
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:424.56 g/mol
ADR:5,II
:GHS07