AuftragsverfolgungKontakt
BAPTA tetrapotassium salt | Avantor
BAPTA tetrapotassium salt
Plastic bottle, 100 mg
Artikelnr. AATB21003
Anbieter:   AAT Bioquest
BAPTA tetrapotassium salt
Artikelnr. AATB21003
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  73630-08-7
BAPTA tetrapotassium salt
BAPTA tetrapotassium salt
Plastic bottle, 100 mg
CAS Nummer:  73630-08-7
Preis
122,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
BAPTA (1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid) is a water-soluble and cell-impermeable calcium chelator.
Synonyme:  BAPTA 4K, 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt, Potassium 2,2',2'',2'''-(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
  • CAS Nummer:73630-08-7
  • Formel:C₂₂H₂₀N₂O₁₀K₄
  • MDL-Nummer:MFCD00070080
  • Molekulargewicht:628.79 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.