Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Cyanine-5- dUTP [Cy5-dUTP]
Cyanine-5- dUTP [Cy5-dUTP] 1 mM in TRIS Puffer (pH 7.5)
Cyanine-5- dUTP [Cy5-dUTP] 1 mM in TRIS Puffer (pH 7.5)
Irritant
Cyanine-5- dUTP [Cy5-dUTP] 1 mM in TRIS Puffer (pH 7.5)
Catalog # AATB17026
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
Irritant
Cyanine-5- dUTP [Cy5-dUTP] 1 mM in TRIS Puffer (pH 7.5)
Catalog # AATB17026
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Specifications
Packung:
Plastic bottle
VE:
25 Nmo
Seq:
0311
Specifications
About this item
Product Details
:
ADR:
5,II
:
1176.04 g/mol
:
GHS07
Product Details