Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Cyanine 7 amine
Cyanine 7 amine ≥90% [equivalent to Cy7® amine]
Cyanine 7 amine ≥90% [equivalent to Cy7® amine]
Artikelnr. AATB165
Lieferant:
AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Cyanine 7 amine ≥90% [equivalent to Cy7® amine]
Artikelnr. AATB165
Lieferant:
AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
1 mg
Seq:
2070
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
:
:
952.98 g/mol
Produktdetails