AuftragsverfolgungKontakt
LysoBrite™ Red | Avantor
LysoBrite™ Red
LysoBrite™ red, 500 Tests
Artikelnr. AATB22645
Anbieter:   AAT Bioquest
LysoBrite™ Red
Artikelnr. AATB22645
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
LysoBrite™ Red
LysoBrite™ Red
LysoBrite™ red, 500 Tests
CAS Nummer:  
Preis
235,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 Tests
Product Details & Documents
Lysosomes are cellular organelles which contain acid hydrolase enzymes to break up waste materials and cellular debris.
  • Lysosome-specific dye
  • Long-term use
  • Low cytotoxicity
Achtung! Bitte beachten: For research use only.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 Tests
  • Bezeichnung:
    LysoBrite™ red
  • Cat. No.:
    AATB22645
  • Purity:
    95%