Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Mineralölindustrie-Standards
Solids Certified Reference Material
Solids Certified Reference Material
Solids Certified Reference Material
Catalog # ACCUWC-SOL
Supplier:
AccuStandard
CAS Number:
Expand image
Solids Certified Reference Material
Catalog # ACCUWC-SOL
Supplier:
AccuStandard
CAS Number:
Specifications
VE:
100 mL
Bezeichnung:
Solids certified reference material
Lagertemperatur:
>5 °C
Aussehen:
Solid
Specifications
About this item
Product Details
Product Details