Isomenthon
Catalog # PROOTRCM199545-100
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- CAS Nr.:1196-31-2
- Bezeichnung:Isomenthon
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₁₀H₁₈O
- Lagertemperatur:4 °C
- Molekulargewicht (Mw):154.25
- Volumen:100 mg