Native Armoracia rusticana HRP (from Armoracia rusticana), 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ)
Artikelnr. AATB50015
Lieferant: AAT Bioquest
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Vial
- VE:1 mg
- Konjugation:3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ)
- Protein/Peptid-Typ:Nativ
- Ursprung:Armoracia rusticana
- Spezies:Armoracia rusticana
- Proteinsynonym:Horseradish Peroxidase
- Protein/Peptid-Name:HRP
Spezifikationen
Über diesen Artikel
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ)-HRP conjugate is used for developing an ELISA assay for quantifying 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ).
- Assay development
- High sensitivity
Achtung! Bitte beachten: For research use only.