ReadiUse™ Bacterial Cell Lysis Buffer *5X* (10 ml)
ReadiUse™ bacterial cell lysis buffer, 10 mL
Artikelnr. AATB24100
Anbieter: AAT Bioquest
ReadiUse™ Bacterial Cell Lysis Buffer *5X* (10 ml)
Artikelnr. AATB24100
Anbieter: AAT Bioquest
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Cell lysis refers to the breaking down of cells, and it is often used to analyze specific cellular compositions such as proteins, lipids, nucleic acids, reporter molecules, cell signal molecules and other small biomolecules.
- ReadiUse™ reagents require minimal hands-on time
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:10 mL
- Bezeichnung:ReadiUse™ bacterial cell lysis buffer
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.