ContactUsLinkComponent
ReadiUse™ Preactivated HRP Maleimide
Artikelnr. AATB11026
Lieferant:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
undefined
ReadiUse™ Preactivated HRP Maleimide
Artikelnr. AATB11026
Lieferant:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    300 µG
  • Bezeichnung:
    ReadiUse™ preactivated HRP maleimide
Spezifikationen
Über diesen Artikel
ReadiUse™ Preactivated maleimide is a thiol-reactive HRP derivative.
  • Ready-to-use
  • Highly useful antibody label
  • Widely used for immunoassays
  • Multiple applications
Caution: For research use only.