ContactUsLinkComponent
Amplite® Colorimetric Maleimide Quantitation Kit
Artikelnr. AATB5525
Lieferant:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
undefined
Amplite® Colorimetric Maleimide Quantitation Kit
Artikelnr. AATB5525
Lieferant:  AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Amplite™ colorimetric maleimide quantitation kit
  • Tests pro Kit:
    100 Tests
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Maleimides can be directly assayed spectrophotometrically at 302 nm.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Caution: For research use only.