AuftragsverfolgungKontakt
LysoBrite™ Orange
LysoBrite™ Orange
LysoBrite™ Orange, 500 Tests, 500 Tests
Artikelnr. AATB22644
Anbieter:   AAT Bioquest
LysoBrite™ Orange
Artikelnr. AATB22644
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
LysoBrite™ Orange
LysoBrite™ Orange
LysoBrite™ Orange, 500 Tests, 500 Tests
CAS Nummer:  
Preis
235,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 Tests
Product Details & Documents
Lysosomes are cellular organelles which contain acid hydrolase enzymes to break up waste materials and cellular debris.
  • Lysosome-Specific Dye
  • Long-Term Use
  • Low Cytotoxicity
Caution: For research use only.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 Tests
  • Bezeichnung:
    LysoBrite™ Orange
  • Tests pro Kit:
    500 Tests
  • Cat. No.:
    AATB22644
  • Purity:
    95%
Spezifikationen