AuftragsverfolgungKontakt
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX660 | Avantor
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX660
Cell Meter™ fixable viability dye, 200 Tests, 200 Tests
Artikelnr. AATB22530
Anbieter:   AAT Bioquest
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX660
Artikelnr. AATB22530
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX660
Cell Meter™ Fixable Viability Dye, RX660
Cell Meter™ fixable viability dye, 200 Tests, 200 Tests
CAS Nummer:  
Preis
299,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 Tests
Product Details & Documents
Discrimination and exclusion of dead cells from live cells allows cleaner separation and identification of cell populations.
  • Cell-Impermeable
  • Amine- And Thiol-Reactive
  • High Stability
  • Live/Dead Cell Labeling Dye
  • Fixable
Achtung! Bitte beachten: For research use only.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    200 Tests
  • Bezeichnung:
    Cell Meter™ fixable viability dye
  • Tests pro Kit:
    200 Tests
Spezifikationen