AuftragsverfolgungKontakt
Nuclear Orange™ DCS1
Nuclear Orange™ DCS1
Nuclear Orange™ DCS1, 0,5 mL
Artikelnr. AATB17551
Anbieter:   AAT Bioquest
Nuclear Orange™ DCS1
Artikelnr. AATB17551
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
Nuclear Orange™ DCS1
Nuclear Orange™ DCS1
Nuclear Orange™ DCS1, 0,5 mL
CAS Nummer:  
Preis
156,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,5 mL
Product Details & Documents
Our Nuclear Orange™ DCS1 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-impermeant dye for analyzing DNA content in dead, fixed or apoptotic cells.
  • Cell-Impermeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
Caution: For research use only.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    0,5 mL
  • Bezeichnung:
    Nuclear Orange™ DCS1
  • Cat. No.:
    AATB17551
  • Purity:
    90%