AuftragsverfolgungKontakt
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2, 0,5 mL
Artikelnr. AATB17545
Anbieter:   AAT Bioquest
Nuclear Red™ LCS2
Artikelnr. AATB17545
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2, 0,5 mL
CAS Nummer:  
Preis
156,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 0,5 mL
Product Details & Documents
Our Nuclear Red™ LCS2 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-permeant dye for analyzing DNA content in living cells.
  • Cell-Permeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
Caution: For research use only.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    0,5 mL
  • Bezeichnung:
    Nuclear Red™ LCS2
  • Cat. No.:
    AATB17545
  • Purity:
    90%