ContactUsLinkComponent
5-Dimethylaminonaphthalene-1-(N-(5-aminopentyl))Sulphonamide (Dansyl cadaverine) ≥95%
Artikelnr. AATB810
Lieferant:  AAT Bioquest
CAS-Nummer:  
undefined
5-Dimethylaminonaphthalene-1-(N-(5-aminopentyl))Sulphonamide (Dansyl cadaverine) ≥95%
Artikelnr. AATB810
Lieferant:  AAT Bioquest
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    25 mg
  • Seq:
    2315
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :335.46 g/mol
CAS-Nummer:10121-91-2
Formel:C₁₇H₂₅N₃O₂S
MDL-Nummer:MFCD00042704