Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
DNP Styramide
DNP Styramide "Superior Replacement for DNP tyramide"
DNP Styramide "Superior Replacement for DNP tyramide"
DNP Styramide "Superior Replacement for DNP tyramide"
Catalog # AATB45310
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
DNP Styramide "Superior Replacement for DNP tyramide"
Catalog # AATB45310
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Specifications
VE:
100
Seq:
0100
Specifications
About this item
Product Details
:
:
575.62 g/mol
Product Details