ContactUsLinkComponent
PE-iFluor™ 750 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Irritant
PE-iFluor™ 750 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Catalog # AATB2578
Supplier:  AAT BIOQUEST
CAS Number:  
undefined
Irritant
PE-iFluor™ 750 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Catalog # AATB2578
Supplier:  AAT BIOQUEST
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 mg
  • Seq:
    2070
Specifications
About this item
 :
 :240000 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07