APC-iFluor™ 700 Tandem, ReadiUse™ fluoreszierende Probe, voraktiviert
Artikelnr. AATB2570
Lieferant: AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 mg
- Seq:2070
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:105000 g/mol
ADR:5,II
:GHS07