Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Tide Fluor™ 7WS amine
Tide Fluor™ 7WS amine, Tide Fluor™ fluoreszierende Probe
Tide Fluor™ 7WS amine, Tide Fluor™ fluoreszierende Probe
Tide Fluor™ 7WS amine, Tide Fluor™ fluoreszierende Probe
AATB2331
:
AAT Bioquest
:
Tide Fluor™ 7WS amine, Tide Fluor™ fluoreszierende Probe
AATB2331
:
AAT Bioquest
:
Packung:
Plastic bottle
VE:
1 mg
Seq:
2070
:
:
1047.07 g/mol
:
5,II
:
GHS07