ContactUsLinkComponent
BSB [(trans,trans)-1-Bromo-2,5-bis-(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene]
Artikelnr. AATB23050
Lieferant:  AAT Bioquest
CAS-Nummer:  
undefined
BSB [(trans,trans)-1-Bromo-2,5-bis-(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene]
Artikelnr. AATB23050
Lieferant:  AAT Bioquest
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    5 mg
  • Seq:
    2210
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :481.292 g/mol
CAS-Nummer:56776-28-4
Formel:C₂₄H₁₇BrO₆