Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Tide Fluor™ 6WS azide
Tide Fluor™ 6WS azide, Tide Fluor™ fluoreszierende Probe
Reizend
Tide Fluor™ 6WS azide, Tide Fluor™ fluoreszierende Probe
Artikelnr. AATB2302
Lieferant:
AAT Bioquest
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Reizend
Tide Fluor™ 6WS azide, Tide Fluor™ fluoreszierende Probe
Artikelnr. AATB2302
Lieferant:
AAT Bioquest
CAS-Nummer:
Spezifikationen
Packung:
Plastic bottle
VE:
1 mg
Seq:
2070
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
:
:
1193.25 g/mol
ADR:
5,II
:
GHS07
Produktdetails