AuftragsverfolgungKontakt
Nilrot ≥95%
Nilrot ≥95%
Plastic bottle, 25 mg
Artikelnr. AATB22190
Irritant
Anbieter:   AAT Bioquest
Nilrot ≥95%
Artikelnr. AATB22190
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  7385-67-3
Nilrot ≥95%
Nilrot ≥95%
Plastic bottle, 25 mg
CAS Nummer:  7385-67-3
Preis
122,00 €
Log in for availability
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Nile red (also known as Nile blue oxazone) is a lipophilic stain.
Synonyms:  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  • CAS Number:7385-67-3
  • Formula:C₂₀H₁₈N₂O₂
  • MDL Number:MFCD00011639
  • Molecular Weight:318.38 g/mol
  • ADR:5,II
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    25 mg