Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Eu DBCO
Eu DBCO, trFluor™ fluoreszierende Probe
Reizend
Eu DBCO, trFluor™ fluoreszierende Probe
Artikelnr. AATB1446
Lieferant:
AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Reizend
Eu DBCO, trFluor™ fluoreszierende Probe
Artikelnr. AATB1446
Lieferant:
AAT BIOQUEST
CAS-Nummer:
Spezifikationen
Packung:
Plastic bottle
VE:
100 µG
Seq:
1286
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
:
:
1765.72 g/mol
ADR:
5,II
:
GHS07
Produktdetails