Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
D-Luciferin 6′-O-phosphate trisodium salt
D-Luciferin 6′-O-phosphate trisodium salt ≥90%
D-Luciferin 6′-O-phosphate trisodium salt ≥90%
AATB12512
:
AAT Bioquest
:
D-Luciferin 6′-O-phosphate trisodium salt ≥90%
AATB12512
:
AAT Bioquest
:
Packung:
Plastic bottle
VE:
1 mg
Seq:
2070
:
:
5,II
:
426.25 g/mol
:
GHS07
:
145613-12-3
:
C₁₁H₆N₂Na₃O₆PS₂
:
MFCD00214322