- VE:1 KIT
- Method / Format:Column (silica-based)
- Sample type:Saliva
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:SPINeasy® DNA-Kit für Speichel, 50 Tests
- Lagertemperatur:Store at room temperature (15...25 ℃) in a dry environment.
Das SPINeasy DNA-Kit für Speichel von MP Biomedicals erleichtert die Speichelprobenahme, indem es unsere speziell formulierte Speichel-Konservierungslösung (SPS) verwendet, um die Probe bei Raumtemperatur zu konservieren, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
- Spezielle Speichel-Konservierungslösung zur Lagerung von Speichelproben bei Raumtemperatur über einen längeren Zeitraum
- Einfaches und effektives Extraktionsprotokoll mit hoher DNA-Ausbeute und Reinheit
- Isolieren Sie mit einfachen Verfahren gDNA aus 25- bis 500-µl-Speichel
- DNA ist für die nachgelagerte Anwendung einsatzbereit
Die Verwendung von Speichel als DNA-Quelle anstelle von Blutproben hat sich zu einem attraktiven Ansatz für verschiedene Anwendungen entwickelt, die von genetischen Studien bis zum Nachweis von Krankheitserregern reichen. Im Gegensatz zur Blutentnahme ist die Speichelentnahme eine einfache, schmerzlose und nicht-invasive Methode, für deren Entnahme kein geschultes Personal erforderlich ist. Darüber hinaus gerinnt Speichel nicht, was die Handhabung im Vergleich zu Blut erleichtert. Allerdings kann die Aufbewahrung von Speichelproben problematisch sein.
Das SPINeasy DNA-Kit für Speichel ermöglicht die Extraktion von DNA aus frischem, gefrorenem oder SPS-konserviertem Speichel mit einem schnellen und einfachen Protokoll mithilfe der Silica-Spin-Column-Technologie. Gereinigte DNA wird in hoher Ausbeute und Reinheit gewonnen und eignet sich für verschiedene nachgelagerte molekulare Anwendungen.