ContactUsLinkComponent
SPINeasy® Kit für die mikrobielle DNA-Reduktion des Wirts
Catalog # 116545050.
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
undefined
SPINeasy® Kit für die mikrobielle DNA-Reduktion des Wirts
Catalog # 116545050.
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 KIT
  • Method / Format:
    Column (silica-based)
  • Sample type:
    DNA preps
  • Target molecule:
    DNA
  • Bezeichnung:
    SPINeasy® Kit für die mikrobielle DNA-Reduktion des Wirts bis 50 Tests
  • Lagertemperatur:
    Store at room temperature (15...25 ℃) in a dry environment.
Specifications
About this item
Eine Kontamination der Wirts-DNA behindert die molekulare Analyse von Mikrobiomen in Wirtsproben, wie z. B. Körperflüssigkeiten und Abstrichen. Das SPINeasy Host Depletion Microbial DNA Kit bietet einen benutzerfreundlichen Arbeitsablauf zur Isolierung mikrobieller DNA aus Proben, die große Mengen an Wirts-DNA enthalten.
Diese Hintergrundreduzierung der Wirts-DNA wird durch die selektive Lyse der Wirtszellen mit unserem speziell formulierten Wirts-Lyse-Puffer erreicht. Die in der Lösung freigesetzte Wirts-DNA wird dann durch Zentrifugation aus dem Überstand entfernt. Eine weiterer Reduktionsvorgang des Wirts sorgt für den enzymatischen Abbau aller verbleibenden Wirts-DNA sowie der DNA abgestorbener mikrobieller Zellen.
Abschließend werden die verbleibenden intakten Zellen durch eine Kombination aus speziell formulierten Puffern und hocheffizienter Homogenisierung mit FastPrep-Instrumenten von MP Biomedicals lysiert. Mikrobielle DNA wird mithilfe eines praktischen Arbeitsablaufs mit Silica-Membran-Spin-Säulen-Technologie gereinigt und ist für nachgelagerte molekulare Anwendungen bereit.
Hauptanwendungen sind Mikrobiomanalyse, Shotgun-Metagenomik-Sequenzierung, NGS, Genomik und Molekularbiologie.
Delivery: Das Kit enthält 12-ml-Äquilibrierungspuffer, 50× Lysematrix E, 60-ml-Host-Lyse-Puffer, 6-ml-Host-Depletion-Puffer, 1 Fläschchen Host-Depletion-Enzym HDE, 200-µl-HDE-Rekonstitutionspuffer, 12-ml-Mikroben-Selektionspuffer, 40-ml-Mikroben-Lyse-Puffer, 30-ml-Waschpuffer HD1, 6-ml-Waschpuffer HD2, 6-ml-Waschpuffer HD, 50× Säule HD mit Sammelröhrchen.