ContactUsLinkComponent
SPINeasy® Plasmidreinigung, MidiPrep Kit
SPINeasy® Plasmidreinigung, MidiPrep Kit
Catalog # 116539025.
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
undefined
SPINeasy® Plasmidreinigung, MidiPrep Kit
Catalog # 116539025.
Supplier:  MP Biomedicals
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 KIT
  • Method / Format:
    Column (silica-based)
  • Prep size:
    Midi
  • Sample type:
    Bacterial culture
  • Target molecule:
    Plasmid
  • Bezeichnung:
    SPINeasy Plasmid-MidiPrep-Kit, 25 Tests
  • Lagertemperatur:
    Store at room Temperature (15...30 ℃), dry environment
Specifications
About this item
Das SPINeasy Plasmid Midiprep-Kit ist ein Silica-Membran-Spin-Säulen-Kit zur Reinigung von Plasmid-DNA mit hoher und niedriger Kopienzahl aus 25 bis 50 ml transformierter Bakterien (E.coli) Kultur.
Mithilfe unserer speziell formulierten Puffer werden Bakterienzellen durch alkalische Lyse aufgeschlossen, um Plasmid-DNA freizusetzen. Zelltrümmer wie chromosomale DNA und Proteine werden durch Neutralisation ausgefällt und durch Zentrifugation entfernt. Anschließend wird die Plasmid-DNA im Lysatüberstand an einer Silica-Membran adsorbiert, gewaschen und in einem praktischen Verfahren mithilfe der Spin-Säulen-Technologie eluiert. Mit diesem einfachen Arbeitsablauf können bis zu 1 mg Plasmid-DNA gereinigt werden, die sofort für routinemäßige molekularbiologische Laboranwendungen bereit ist.
Schlüsselanwendungen sind In-vitro Transkription, Klonierung, NGS, PCR, qPCR, Restriktionsverdau, Transformation, Genomik und Molekularbiologie.
Certifications: Gefahrenklasse 8
Delivery: Das Kit enthält 60-ml-Resuspensionspuffer SN1, 60-ml-alkalischen Lysepuffer SN2, 90-ml-Neutralisationspuffer SN3, 70-ml-Waschpuffer NW1, 12-ml-Waschpuffer NW2, 30-ml-Elutionspuffer SD, 600-µL-RNase A, 25× Säulen-SD mit Sammlung Röhren.