ContactUsLinkComponent
SPINeasy® PCR-Reinigungs- und Gelextraktionskit
Artikelnr. 116538050.
Lieferant:  MP Biomedicals
CAS-Nummer:  
undefined
SPINeasy® PCR-Reinigungs- und Gelextraktionskit
Artikelnr. 116538050.
Lieferant:  MP Biomedicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1 KIT
  • Method / Format:
    Enzymatic clean-up
  • Sample type:
    DNA preps
  • Target molecule:
    DNA
  • Bezeichnung:
    SPINeasy® PCR-Reinigungs- und Gelextraktionskit, 50 Tests
  • Lagertemperatur:
    Store at room temperature (15...30 °C), in a dry environment.
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das SPINeasy PCR-Reinigungs- und Gelextraktionskit ist ein Spin-Säulen-Kit mit Silica-Membran, das eine schnelle und bequeme DNA-Reinigung aus verschiedenen enzymatischen Reaktionen wie PCR und Restriktionsverdau sowie die Isolierung und Reinigung von DNA-Fragmenten aus der Agarosegelelektrophorese ermöglicht.
Bis zu 23 µg DNA mit einem Molekulargewicht von 100 bp bis 20 kb können durch einen schnellen und einfachen Prozess gereinigt werden. Gereinigte DNA ist sofort für routinemäßige molekularbiologische Laboranwendungen bereit.
Das SPINeasy PCR-Reinigungs- und Gelextraktionskit ist ein Spin-Säulen-Kit mit Silica-Membran, das eine schnelle und bequeme DNA-Reinigung aus verschiedenen enzymatischen Reaktionen wie PCR und Restriktionsverdau sowie die Isolierung und Reinigung von DNA-Fragmenten aus der Agarosegelelektrophorese ermöglicht.
Certifications: Gefahrenklasse 8
Delivery: Das Kit enthält 50-ml-Bindungspuffer PG, 6-ml-Waschpuffer PG, 10-ml-Elutionspuffer PG, 50× Säulen-PG mit Sammelröhrchen.