SPINeasy® DNA-Reinigungskit
Artikelnr. 116548050.
Lieferant: MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 KIT
- Method / Format:Enzymatic clean-up
- Sample type:DNA preps
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:SPINeasy® DNA-Reinigungskit, 50 Tests
- Lagertemperatur:15...25 ℃
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Huminsäuren, Schwermetalle und Häm sind die berüchtigtsten PCR-Inhibitoren. Dies könnte auf nicht optimierte DNA-Reinigungsverfahren zurückzuführen sein, die häufig Inhibitoren mitaufreinigen und bei nachgelagerten Anwendungen zu falsch negativen Ergebnissen führen.
- Effiziente Reinigung stark kontaminierter, vorgereinigter DNA-Proben
- Sauber: Effektive Entfernung hemmender Verbindungen
- Puffer P1 und P1HA geeignet für Proben mit unterschiedlichem Kontaminationsgrad
Das SPINeasy® DNA Purification Kit wurde entwickelt, um Verunreinigungen aus vorgereinigten DNA-Proben mithilfe der neuartigen und proprietären Huminsäure-Entfernungstechnologie effektiv zu entfernen. Es kann hochwertige DNA für alle nachgelagerten Anwendungen gewinnen.